Fontos dokumentumok
Z147680
Sigma-Aldrich
Aldrich® pressure filter funnel
filter capacity 250 mL, frit diam. 50 mm, porosity 25-50 μm, Complete
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.43
pórusméret:
25-50 μm porosity
szűrőkapacitás:
250 mL
fritt átmérő:
50 mm
tölcsérkapacitás:
250 mL
material:
glass
ground glass membrane (frit)
material
glass
ground glass membrane (frit)
Jellemzők
cap
graduations: no
gyártó/kereskedő neve
Aldrich
szűrőkapacitás
250 mL
fritt átmérő
50 mm
tölcsérkapacitás
250 mL
pórusméret
25-50 μm porosity
szerelvény
24 bottle neck (Ground glass joint)
Related Categories
Általános leírás
Complete with funnel, cap, and pinch clamp. To filter air- and moisture-sensitive compounds quickly under inert gas. With 65/40 ball joint and 24/40 bottom joint.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)