Fontos dokumentumok
SYNC114200
Synthware cold finger condenser
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
Szinonimák:
Synthware C114200, Cold finger condenser with drip tip
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware C114200
tömlőméret
10 mm
Általános leírás
Extended offset lower tip for drop control.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)