Fontos dokumentumok
Z217638
Sigma-Aldrich
Micro sample tubes
L × diam. 42 mm × 11 mm, pkg of 100 tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121702
NACRES:
NB.11
material
cap (captive plugs)
colorless
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
neck thread PUSH FIT
kiszerelés
pkg of 100 tubes
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F19929-0000
H × átmérő
42 mm × 11 mm
kapacitás
1.5 mL
cső átmérő
11 mm
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
1.5 mL PP sample tubes with captive plugs are suitable for use in ultracentrifuges. Steam autoclavable at 250 °F (121 °C).
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)