Fontos dokumentumok
Z742479
BeadBug unfilled tubes, with caps and sealing ring
pkg of 50 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.73
kiszerelés
pkg of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific D1031-T21
Általános leírás
Empty microtubes are non-skirtedSupplied with caps and sealing ring
For use with D1030 BeadBug Microtube Homogenizer.
Jogi információk
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)