Fontos dokumentumok
Z137081
Sigma-Aldrich
Jacketed beaker
About This Item
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
Jellemzők
graduations: no
térfogat
1000 mL
Általános leírás
One upper and one lower hose connection on opposite sides. Without pouring spout. A 3/8 in. I.D. hose is specified. A vacuum is not used with this product. Hot or cold liquids are circulated through the jacket to control temperature within the beaker.
Egyéb megjegyzések
Browse all glass beakers
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)