Fontos dokumentumok
Z532150
Sigma-Aldrich
Aldrich® single bank manifold with glass stopcocks
Standard manifold, positions, 5
About This Item
UNSPSC kód:
40161501
NACRES:
NB.79
Jellemzők
positions 5
Hosszúság
500 mm
Általános leírás
Single bank manifolds come with 4 mm bore glass stopcocks.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)