Z187852
Precisionware™ bottles
Wide-mouth, capacity 125 mL
Szinonimák:
bottle hdpe, plastic bottle, plastic bottles
About This Item
Javasolt termékek
material
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pkg of 12 ea
case of 72 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F10625-0005
palackátmérő × Ma
16 mm × 56.7 mm
kapacitás
125 mL
Related Categories
Általános leírás
- Precisionware™ bottles are made of laboratory/pharmaceutical grade high-density polyethylene (HDPE).
- Features a leak-proof closure cap for sample protection.
- The sturdy, heavy-duty bottle design facilitates the easy storing of liquid/powder samples.
- Manufactured to strict DOT-2E specifications.
- Molded pour lip for easy, no-spill pour.
- Suitable for shipping.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)