Fontos dokumentumok
CLS17304H
Corning® Snap-Seal plastic sample containers
volume 120 mL
Szinonimák:
storage vessel
About This Item
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.11
material
translucent polypropylene
gyártó/kereskedő neve
Corning 1730-4H
átmérő × Ma
45 mm × 91 mm
térfogat
120 mL
Általános leírás
Snap-Seal locking device keeps cap closed and secure, for reliable leak-tight seal when properly closed.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)