Fontos dokumentumok
Z178195
Sigma-Aldrich
Scienceware® heavy-duty lab-type polypropylene funnel
capacity 90 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
kiszerelés
pack of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F14695-0000
Hosszúság
69.9 mm
kapacitás
90 mL
Átmérő
76.2 mm
szár külső átmérő
11.1 mm
Related Categories
Általános leírás
Funnels have unique ridges to prevent vapor lock. Recommended for continuous laboratory work.
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)