Fontos dokumentumok
Z162302
Sigma-Aldrich
Aldrich® solid-phase peptide synthesis flask
capacity 5 L, center joint: ST/NS 34/45
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.24
material
borosilicate glass
four-neck
round bottom
Csatlakozó
center joint: ST/NS34/45
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper Joint
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
kapacitás
5 L
Általános leírás
Has three 24/40 side joints and a center joint that varies in size according to the capacity of the flask. Coarse frit (25 to 50 μm) and PTFE Rotaflo® stopcock permit rapid filtration and resin washing.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)