Fontos dokumentumok
Z168777
Stainless steel forceps
Fine tip, straight
Szinonimák:
laboratory tweezers
About This Item
UNSPSC kód:
41122405
eCl@ss:
32035504
NACRES:
NB.35
kiszerelés
pack of 1 ea
Hosszúság
4 1/4 in.
Általános leírás
smooth spring action
Alkalmazás
Stainless steel forceps are suitable for sample collection and handling.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)