Merck
F2394
Bayonet forceps
stainless steel
Szinonimák:
grasping aid, tongs, tweezers
About This Item
UNSPSC kód:
41122405
eCl@ss:
32035504
NACRES:
NB.35
material
stainless steel
kiszerelés
pkg of 1 ea
Hosszúság
8 1/4 in.
csúcs Ma × Sz
2.4 mm × 1.5 mm , with serrated tips
Általános leírás
Stainless steel bayonot forcep with serrated tip. Total length 8.25 in (21 cm), Tip H 2.4 mm x W 1.55 mm.