Fontos dokumentumok
Z168769
Stainless steel forceps
Reverse action
About This Item
UNSPSC kód:
41122405
eCl@ss:
32035504
NACRES:
NB.35
kiszerelés
pack of 1 ea
Hosszúság
5 in.
Általános leírás
with sharp, smooth points, normally closed, easily opens with finger pressure
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)