Merck
Z284092
Sigma-Aldrich
Double Spinfin® magnetic stirring bar
size 25 mm × 22 mm
Szinonimák:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
UNSPSC kód:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated (double fin)
PTFE-coated
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F37126-0001
Hosszúság
25 mm
Átmérő
22 mm
méret
25 mm × 22 mm
Általános leírás
Disks have fins on top and bottom for complete agitation.
Jogi információk
Spinfin is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)