Fontos dokumentumok
Z158372
Jacketed still body, with Vigreux indents
fits Ace jacketed short path distillation apparatus
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 931752
Általános leírás
Replacement part for Ace jacketed short-path distillation apparatus. Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)