Fontos dokumentumok
SYND211100
Synthware vacuum jacketd Vigreux distillation head
joint: ST/NS 14/20, column H 100 mm, immersion depth 25 mm
Szinonimák:
Synthware D211100, short path head, Vigreux distilling head
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware D211100
oszlop Ma
100 mm
merítési mélység
25 mm
Related Categories
Általános leírás
Vacuum jacketed Vigreux distillation head having a sealed on condenser, braced for strength. Vacuum adapter has an inner joint and a sealed in drip tip. To be used with a 25 mm immersion thermometer
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)