Fontos dokumentumok
Z154075
Sigma-Aldrich
Pinch clamps for SJ joints
joint: SJ 35/20
About This Item
UNSPSC kód:
41122413
NACRES:
NB.35
material
stainless steel
Csatlakozó
joint: SJ35/20
Általános leírás
For use with Z137294, and for Ace pressure filter/drying funnels.
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)