Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
SAB5701502
Sigma-Aldrich
Anti-SRSF1/SF2/ASF antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
monoclonal
application:
IHC
WB
faj reaktivitás:
human
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
Forma
liquid
faj reaktivitás
human
koncentráció
1.1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SRSF1(6426)
Általános leírás
This gene encodes a member of the arginine/serine-rich splicing factor protein family. The encoded protein can either activate or repress splicing, depending on its phosphorylation state and its interaction partners. Multiple transcript variants have been found for this gene. There is a pseudogene of this gene on chromosome 13. [provided by RefSeq, Jun 2014]
Immunogén
A synthesized peptide derived from human SRSF1/SRSF1/SF2/ASF
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)