Fontos dokumentumok
Z125350
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
Straight, joint: ST/NS 10/18, thread I.D. 6.5 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.51
címke
A
Csatlakozó
joint: ST/NS10/18
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 502824
menet belső átmérő
6.5 mm
Általános leírás
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
Jogi információk
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
cserealkatrész
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)