Elérhetőségeink
Weboldal kisokos
GYIK
Minőség és szabályozás
Számológépek és alkalmazások
Webináriumok
Vissza
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter
Products
Termékkategória
adapters (15)
Márka
Sigma-Aldrich (1)
Gyártó
ID (mm)
Termékek szűrése
Showing 1-15 of 15
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
Z125350
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
Straight, joint: ST/NS 10/18, thread I.D. 6.5 mm
Több
Árazás megtekintése
Z214337
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
With 2mm bore PTFE stopcock plug and hose connection, joint: ST/NS 24/40, thread I.D. 7.0 mm
Több
Árazás megtekintése
Z219320
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
Twin angled, joint: ST/NS 24/25, thread I.D. 7.0 mm
Több
Árazás megtekintése
Z125490
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
Angled and offset, joint: ST/NS 24/40, thread I.D. 7.0 mm
Több
Árazás megtekintése
Z214396
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
Twin angled, side joint: ST/NS 24/40, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/25, thread I.D. 7.0 mm
Több
Árazás megtekintése
Z125369
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
Straight, joint: ST/NS 14/20, thread I.D. 7.0 mm
Több
Árazás megtekintése
Z125377
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
Straight, joint: ST/NS 19/22, thread I.D. 7.0 mm
Több
Árazás megtekintése
Z125539
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
With hose connection, joint: ST/NS 24/40, thread I.D. 7.0 mm
Több
Árazás megtekintése
Z125385
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
Straight, joint: ST/NS 24/40, thread I.D. 7.0 mm
Több
Árazás megtekintése
Z214361
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
With hose connection, joint: ST/NS 24/40, thread I.D. 9.0-10.5 mm
Több
Árazás megtekintése
Z125520
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
With hose connection, joint: ST/NS 19/22, thread I.D. 7.0 mm
Több
Árazás megtekintése
Z214388
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
With hose connection, joint: ST/NS 29/42, thread I.D. 9.0-10.5 mm
Több
Árazás megtekintése
Z125512
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
With hose connection, joint: ST/NS 14/20, thread I.D. 7.0 mm
Több
Árazás megtekintése
Z125458
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
Straight, joint: ST/NS 24/40, thread I.D. 9.0-10.5 mm
Több
Árazás megtekintése
Z125547
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
For electrode with hose connection, joint: ST/NS 24/40, thread I.D. 12.5-14.0 mm