Fontos dokumentumok
Z123315
Sigma-Aldrich
Paper insert
round hole, diam. 11.0 mm
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.32
material
round hole
technika/technikák
IR spectroscopy: suitable
Átmérő
11.0 mm
Általános leírás
For making smaller KBr pellets. Use with the Aldrich macro-micro KBr pellet die (Z506699). Inserts also fit the Magnetic KBr pellet holder (Z112489) or Econo-Card (Z123544).
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)