Z123307
Paper insert
rectangular hole, size 1.5 mm × 9 mm
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.32
Javasolt termékek
Anyagok
rectangular hole
technika/technikák
IR spectroscopy: suitable
méret
1.5 mm × 9 mm
Általános leírás
For making smaller KBr pellets. Use with the Aldrich macro-micro KBr pellet die (Z506699). Inserts also fit the Magnetic KBr pellet holder (Z112489) or Econo-Card (Z123544).
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)