Fontos dokumentumok
Z123544
Sigma-Aldrich
Econo-Cards
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
technika/technikák
IR spectroscopy: suitable
Általános leírás
13mm KBr pellets or paper inserts mount into card for identification and storage.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)