Z122521
Aldrich® addition funnel with pressure-equalization arm
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Szinonimák:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
Javasolt termékek
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
Magasság
280 mm
kapacitás
50 mL
Related Categories
Általános leírás
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)