Fontos dokumentumok
Z119083
Sigma-Aldrich
Straight tube
joint: ST/NS 24/40
Méret kiválasztása
1 EA
19 900,00 Ft
19 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
19 900,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
19 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
Általános leírás
Provides a ST/NS: joint connection to single bulb ball-tube flasks and a hose connector to motor drive.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)