Fontos dokumentumok
Z101931
Sigma-Aldrich
Single-bulb ball-tube
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/40, plain
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
kapacitás
1,000 mL
Általános leírás
Arranged horizontally outside of Kugelrohr oven, the ball-tubes cool and collect distillate with minimal loss of material.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)