Merck
Z105074
Sigma-Aldrich
Spinbar® assortment
octagonal PTFE-coated, pack of 16 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41103806
NACRES:
NB.72
material
octagonal PTFE-coated
kiszerelés
pack of 16 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F37180-0000
Általános leírás
2 of each size. 1/2 × 5/16in., 5/8 × 5/16in., 1 × 3/8in., 11/2 × 3/8in., 2 × 3/8in., 21/2 × 3/8in., Flea Micro 7 x 2mm 10 x 3mm.
Jogi információk
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)