Merck
Z116394
Double-ended needle
gauge 12, L 6 in.
About This Item
UNSPSC kód:
41122002
NACRES:
NB.03
kiszerelés
pack of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Cadence Science
Hosszúság
6 in.
mérőeszköz
12
Általános leírás
304 SS. One noncoring tip, one flat-cut end.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)