Fontos dokumentumok
Z151688
Sigma-Aldrich
Polished IR crystal window
NaCl
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.32
material
NaCl
technika/technikák
IR spectroscopy: suitable
átmérő × vastagság
13 mm × 2 mm
Általános leírás
Use with magnetic holder (Z112488) for films, neat, or Nujol samples.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)