Fontos dokumentumok
Z123595
Sigma-Aldrich
Round crystal window
NaCl, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.32
material
NaCl
technika/technikák
IR spectroscopy: suitable
átmérő × vastagság
25 mm × 4 mm
áteresztőképesség
40,000-62,500 (wavenumbers (cm-1))
törésmutató
n/D 1.52 (at 2 μm)
Általános leírás
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.
Cut and polished quality crystal windows.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)