Fontos dokumentumok
Z100315
Sigma-Aldrich
Distilling column
L 200 mm, joint: ST/NS 19/22 Clear-Seal joints
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS19/22 Clear-Seal joints
Hosszúság
200 mm
külső átmérő
30 mm
Related Categories
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)