Fontos dokumentumok
SYNC571120
Synthware water jacketed distillation column with removable hose connections
joint: ST/NS 14/20, jacket H 110 mm
Szinonimák:
Synthware C571120, glass distilling column
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware C571120
burkolat Ma
110 mm
Általános leírás
Indentations at the bottom for supporting packing material. Jacket permits the column to be used as a condenser.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)