Fontos dokumentumok
Y906603
Sigma-Aldrich
Valve
brass diaphragm, for CGA 110/170 right angle path, internal/external, right hand thread
About This Item
UNSPSC kód:
12142200
NACRES:
NA.12
material
brass diaphragm
Minőségi szint
parameter
3000 psi max. pressure
Hosszúság
3.31 in.
súly
230 g
szerelvény
for CGA 110/170 right angle path, internal/external, right hand thread
Egyéb megjegyzések
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)