Fontos dokumentumok
WHA9913-2504
Whatman® UNIFLO® 25 syringe filters
PVDF membrane, sterile, pore size 0.45 μm, pack of 45 ea
Méret kiválasztása
45 EA
70 520,00 Ft
70 520,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
45 EA
70 520,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41104922
NACRES:
NB.24
70 520,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
PVDF membrane
polypropylene housing
sterilitás
sterile
kiszerelés
pack of 45 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 9913-2504
Átmérő
25 mm
pórusméret
0.45 μm
szerelvény
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
alkalmasság
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
Tulajdonságok és előnyök
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
Jogi információk
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)