EP0030108116
Eppendorf® Protein LoBind tubes
PCR clean, withstand, 18,000 x g, capacity 1.5 mL, pack of 100 ea
Szinonimák:
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
cap (plug seal)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
PCR clean
graduations
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 0030108116
technika/technikák
PCR: suitable
kapacitás
1.5 mL
kötéstípus
low binding surface
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Eppendorf® LoBind material ensures optimized sample recovery for improved assay results.
- Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference.
- Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
- Available in tube formats for easy-up scaling.
- Precise lid sealing to minimize evaporation.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)