WHA77015102
Whatman® UNIPLATE microplates
24 well, round well bottom, well volume 10 mL, natural polypropylene
Szinonimák:
Z746746, micro plate, multiwell plate, well plates
About This Item
Javasolt termékek
material
V-bottom wells
natural polypropylene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
kiszerelés
pkg of 25 ea
gyártó/kereskedő neve
Cytiva
Whatman 7701-5102
Whatman Article No. 28420867 (US reference)
technika/technikák
PCR: suitable
méret
24 well
lyuktérfogat
10 mL
hasznos térfogat
10 mL
Általános leírás
Alkalmazás
- Sample storage
- Assay development
- High-throughput screening
- Plasmid miniprep
- ELISA assays
- Luminescence/chemiluminescence
- Cell culture
- Filtrate collection
Tulajdonságok és előnyök
- Widest selection from a single source: Choice of well volumes ranging from 8NA µl to 1NA ml, well densities from 24 to 384 wells with round or ′V′ bottom for maximum recovery.
- Chemical compatibility: Available in chemically resistant polymers capable of withstanding low temperatures for long-term storage. Opaque plates prevent optical cross talk in light emitting assays.
- Conforms to ANSI/SBS microplate standard.
- Guaranteed for use with robotic handlers and centrifuge carriers.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)