Fontos dokumentumok
WHA7402002
Whatman® nylon filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 25 mm diam
Szinonimák:
Whatman filter, Z746207, membrane filters, syringe filter
Méret kiválasztása
1 PKG
56 500,00 Ft
56 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 PKG
56 500,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
NACRES:
NB.24
56 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Terméknév
Whatman® membrane filters nylon, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm
Anyagok
Nylon membrane
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pkg of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 7402-002
Whatman Article No. 28420765 (US reference)
Átmérő
25 mm
pórusméret
0.2 μm
Általános leírás
High-quality nylon membranes are suitable for filtering aqueous solutions and most organic solvents. The membranes are suitable for use with a wide range of biological preparations and can be used where other membranes are unsuitable or difficult to use. Nylon membranes are hydrophilic, removing the need for wetting agents that could be extracted when filtering aqueous solutions. The membranes are flexible, durable and tear resistant, and can be autoclaved at 135°C. Applications include: filtration of aqueous and organic mobile phases, vacuum degassing, filtration of tissue culture media, microbiological media, buffers, and solutions.
Alkalmazás
  • Filtration of aqueous and organic mobile phases
  • Vacuum degassing
  • Filtration of tissue culture media, microbiological media, buffers, and solutions
Tulajdonságok és előnyök
  • High-quality nylon membranes are suitable for filtering aqueous solutions and most organic solvents.
  • Suitable for use with a wide range of biological preparations and can be used where other membranes are unsuitable or difficult to use
Egyéb megjegyzések
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Jogi információk
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)