Fontos dokumentumok
Z290815
Sigma-Aldrich
Nylon membrane filter discs .45 μm pore size
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm
Szinonimák:
Filter Membranes, Nylon Membrane Filters
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
NACRES:
NB.24
pórusméret:
0.45 μm
material:
Nylon membrane
Átmérő:
25 mm
vastagság:
60-125 μm
sterilitás:
non-sterile
Terméknév
Nylon filter membranes, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm
material
Nylon membrane
sterilitás
non-sterile
Átmérő
25 mm
vastagság
60-125 μm
pórusméret
0.45 μm
Általános leírás
Nylon filters are naturally hydrophilic and no wetting agents are used in manufacture.
With an extractable level <0.0015 mg/cm2, they are ideal for HPLC solvent and sample preparation. Because of high non-specific binding, they are not recommended for protein solutions.
Tulajdonságok és előnyök
  • Compatible with aqueous and most organic solvents
  • Autoclave friendly
  • It can withstand temperatures up to 180°C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)