WHA10371042
Whatman® standard glass microfiber extraction thimbles
603G glass fiber thimble 33 x 94 mm - thickness 1.5 mm, 25/pk
Szinonimák:
Z612499, extraction thimbles, glass fiber filters, glass fibre filters
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Grade 603 G (Glass Fiber with inorganic binder)
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 25
gyártó/kereskedő neve
Whatman 10371042
Whatman Article No. 28414816 (US reference)
belső átmérő × H
33 mm × 94 mm
Általános leírás
Cytiva′s standard glass Soxhlet thimble range
Whatman standard glass extraction thimbles are available in a range of dimensions and wall thicknesses to suit your application:
- Twelve internal diameter options
- Twelve thimble length options
Tulajdonságok és előnyök
- Resistant to temperatures up to 500°C (932°F)
- Manufactured with walls as thin as 1–1.5 mm
- Analysis of hot and acidic gases, including emission control and smoke stack gas monitoring
- Soxhlet extraction
- Analysis of pesticide residues
- Determination of oil/fat content of foods
- Analysis of oil and grease in solid wastes
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)