WHA1851865
Whatman® QM-A quartz filters
Sheets, 8 x 10 inches 25/pk
Szinonimák:
Z741094, glass fiber filters, quartz fiber filters
About This Item
Javasolt termékek
material
quartz membrane
sheets
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 25
gyártó/kereskedő neve
Whatman 1851-865
Whatman Article No. 28418554 (US reference)
Sz × H
8 in. × 10 in.
pórusméret
2.2 μm
alkalmasság
suitable for (air sampling in acidic gases, stacks, flues and aerosols)
Általános leírás
- Grade: QM-A
- Description: Quartz
- Particle Retention in Liquid (μm): 2.2
- Air Flow (s/100 mL/in²): 6.4
- Typical Thickness (μm): 450
- Basis Weight (g/m²): 85
Tulajdonságok és előnyök
- Temperature resistant up to 800°C
- Binder-free
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)