WHA1851055
Whatman® quartz QM-A filter discs 2.2 μm pore size
white, air sampling, 100 ea, 55 mm diam
Szinonimák:
Z741051, glass fiber filters, quartz fiber filters
About This Item
Javasolt termékek
product name
Whatman® QM-A quartz filters, 2.2 μm pore size, white, air sampling, 100 ea, 55 mm diam
material
circles
quartz membrane
kiszerelés
pkg of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 1851-055
Whatman Article No. 28418544 (US reference)
Átmérő
55 mm
pórusméret
2.2 μm
alkalmasság
suitable for (air sampling in acidic gases, stacks, flues and aerosols)
Általános leírás
- Grade: QM-A
- Description: Quartz
- Particle Retention in Liquid (μm): 2.2
- Air Flow (s/100 mL/in²): 6.4
- Typical Thickness (μm): 450
- Basis Weight (g/m²): 85
Tulajdonságok és előnyök
- Temperature resistant up to 800°C
- Binder-free
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)