Fontos dokumentumok
WHA185303750
Whatman® quartz QM-H filter discs
white, air sampling, 430 μm thick, 50 ea, 37 mm diam
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
NACRES:
NB.24
material:
circles
quartz
Jellemzők:
binder: no
Átmérő:
37 mm
vastagság:
430 μm
sterilitás:
non-sterile
kiszerelés:
pack of 50
Terméknév
Whatman® quartz filter, Grade QM-H, circles, diam. 37 mm, pack of 50
material
circles
quartz
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
binder: no
kiszerelés
pack of 50
gyártó/kereskedő neve
Whatman 1853-037-50
Átmérő
37 mm
vastagság
430 μm
Általános leírás
Whatman QM-H from Cytiva is a pure quartz fiber filter for use in testing acidic gases, stacks, flues, and aerosols. Whatman QM-H has low heavy metal content so is well-suited for heavy metals analysis.
Tulajdonságok és előnyök
  • High stability up to 900°C
  • High filtration efficiency
  • Binder-free
  • Minimal reactivity with biological or chemical components
Jogi információk
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)