WHA1851047
Whatman® quartz QM-A filter discs 2.2 μm pore size
white, air sampling, 100 ea, 47 mm diam
Szinonimák:
Z675032, glass fiber filters, quartz fiber filters
About This Item
Javasolt termékek
product name
Whatman® QM-A quartz filters, Circles, 47 mm 100/pk
material
circles
quartz membrane
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 100
gyártó/kereskedő neve
Whatman 1851-047
Whatman Article No. 28418542 (US reference)
Átmérő
47 mm
pórusméret
2.2 μm
alkalmasság
suitable for (air sampling in acidic gases, stacks, flues and aerosols)
Általános leírás
- Grade: QM-A
- Description: Quartz
- Particle Retention in Liquid (μm): 2.2
- Air Flow (s/100 mL/in²): 6.4
- Typical Thickness (μm): 450
- Basis Weight (g/m²): 85
Tulajdonságok és előnyök
- Temperature resistant up to 800°C
- Binder-free
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)