Fontos dokumentumok
W530098
Naringenin
natural (US), 98%
Szinonimák:
(±)-Naringenin, (±)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4′,5,7-Trihydroxyflavanone
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Citrus paradisi Macf.
Minőségi szint
grade
natural (US)
Teszt
98%
mp
247-250 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
faint
SMILES string
OC1=CC=C(C=C1)C(C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C2=O
InChI
1S/C15H12O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-6,13,16-18H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FTVWIRXFELQLPI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?