Merck
T89605
Sigma-Aldrich
Tropinone
99%
Szinonimák:
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H13NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
139.19
Beilstein:
2329
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
bp
113 °C/25 mmHg (lit.)
mp
40-44 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN1[C@@H]2CC[C@H]1CC(=O)C2
InChI
1S/C8H13NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-,7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QQXLDOJGLXJCSE-KNVOCYPGSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
194.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
90 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Atsuko Yamashita et al.
Biochemistry, 42(19), 5566-5573 (2003-05-14)
To understand the catalytic mechanism of an enzyme, it is crucial to determine the crystallographic structures corresponding to the individual reaction steps. Here, we report two crystal structures of enzyme-substrate complexes prior to reaction initiation: tropinone reductase-II (TR-II)-NADPH and TR-II-NADPH-tropinone
Enantioselective synthesis of unnatural (S)-(+)-cocaine.
J C Lee et al.
The Journal of organic chemistry, 65(15), 4773-4775 (2000-08-26)
E Leete
Planta medica, 56(4), 339-352 (1990-08-01)
Recent work on the biosynthesis of the tropane moiety of cocaine, hyoscamine, scopolamine, and related alkaloids is reviewed. Revision of the generally accepted biosynthetic pathway to these alkaloids is now proposed in the light of new discoveries. New information on
Franklin A Davis et al.
Organic letters, 11(7), 1647-1650 (2009-03-13)
Sulfinimine-derived, enantiopure N-sulfinyl beta-amino ketone ketals on hydrolysis give dehydropyrrolidine ketones that on treatment with (Boc)(2)O/DMAP afford substituted tropinones in good yield.
Solid-phase synthesis of tertiary N-methyl amines including tropanes.
Michal Sienkiewicz et al.
Journal of combinatorial chemistry, 12(1), 5-8 (2009-11-03)