Merck
PHL84099
Pseudotropine
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
ψ-Tropine, (3-exo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 3β-Tropanol, 3-Pseudotropanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H15NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
141.21
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (GC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N1([C@@H]2CC[C@H]1CC(C2)O)C
InChI
1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8?
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYHOMWAPJJPNMW-DHBOJHSNSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zbynek Dzuman et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(26), 7155-7167 (2020-08-18)
Setting of maximum limits for a number of plant alkaloids is under discussion in the EU. The novel method developed and optimized in this study enables simultaneous determination of 21 tropane alkaloids (TAs) and 33 pyrrolizidine (PAs) together with their