Merck
T3807
Sigma-Aldrich
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate salt
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H8N6 · H2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
238.23
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1nc(N)c(N)c(N)n1
InChI
1S/C4H8N6.H2O4S/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7;1-5(2,3)4/h5H2,(H6,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQEFDQWUCTUJCP-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)