Fontos dokumentumok
Z243906
Supelco
Aldrich® TLC developing tank - cylindrical
glass tank, O.D. × H 6.5 cm × 10.5 cm
Szinonimák:
TM=["Aldrich"] Cylindrical Tank
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
NC.07
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
külső átmérő × Ma
6.5 cm × 10.5 cm
Általános leírás
Can be used as a staining chamber. Made of glass with lid. Compact size offers good plate visibility and minimal solvent use.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
cserealkatrész
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)