Fontos dokumentumok
Z204226
Supelco
Rectangular TLC developing tanks, complete
L × H × W 7.5 cm × 15.5 cm × 8.0 cm
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
NC.07
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
H × Ma × Sz
7.5 cm × 15.5 cm × 8.0 cm
Lábjegyzet
TLC Developing Tanks come complete with the developing tank and lid
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)