SYNH101410
Synthware™ Hickman still head with cap, o-ring and PTFE-faced septum
joint: ST/NS 14/10
Szinonimák:
Synthware H101410, Hickman Distillation head
Javasolt termékek
Csatlakozó
joint: ST/NS14/10
gyártó/kereskedő neve
H101410
Related Categories
Általános leírás
Synthware™ Hickman distillation head is designed for microscale fractional distillation. It is supplied with one compression cap, one Viton® O-ring and one PTFE - faced silicone rubber septum. Replacement accessories available.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)